Learn More
(2-Quinolyl)methylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10471494
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10471494 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10287803 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10471494 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC04463CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 861036-67-1
Formula molecolare C10H11ClN2
Molecular Weight (g/mol) 194.662
Numero MDL MFCD09966142
InChI Key SUSYYDXUTFWSRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinolin-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-quinolyl methylamine hydrochloride, quinolin-2-yl methanamine hydrochloride, 2-aminomethylquinoline hydrochloride, 1-quinolin-2-yl methanamine hydrochloride, 2-quinolylmethylamine, chloride, 2-aminomethyl quinoline hydrochloride, quinolin-2-yl methylamine hydrochloride, quinolin-2-ylmethyl amine hydrochloride, c-quinolin-2-yl-methylamine hydrochloride
PubChem CID 18507529
IUPAC Name quinolin-2-ylmethanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Quinolyl)methylamine hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 194.66
Percent Purity 97%