Learn More
2-Quinoxalinecarbaldehyde, 97+%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Quinoxalinecarbaldehyde |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 158.16 |
| Percent Purity | 97% |