Learn More
2-Quinoxalinecarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30409732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409732 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409732 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ765200250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Quinoxalinecarboxaldehyde
CAS 1593-08-4
Formula molecolare C9H6N2O
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-Formylquinoxaline, Quinoxalin-2-carboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C9H6N2O/c12-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)11-7/h1-6H
SMILES O=Cc1cnc2ccccc2n1
IUPAC Name quinoxaline-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 158.16
Peso formulazione 158.048