Learn More
2-Quinoxalinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10613773 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10613773 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10160952 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10613773 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368681000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 879-65-2
Formula molecolare C9H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 174.16
Numero MDL MFCD00012334
InChI Key UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
PubChem CID 96695
IUPAC Name quinoxaline-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Quinoxalinecarboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 206.0°C
Colore Beige to Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Quinoxalinecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.