Learn More
2-Quinoxalinecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30134255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134255 10 g 10g
30004204 500 mg 500mg
30006650 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134255 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ76526510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 879-65-2
Formula molecolare C9 H6 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 174.16
Sinonimo Quinoxaline-2-carboxylic acid, 2-Carboxyquinoxaline
IUPAC Name quinoxaline-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cnc2ccccc2n1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Quinoxalinecarboxylic acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,(H,12,13)
Peso formulazione 174.0429