Learn More
2-Quinoxalinone, TRC
Codice prodotto. 30418133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418133 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ765285100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Quinalphos free hydroxy
CAS 1196-57-2
Formula molecolare C8 H6 N2 O
Quantità 100 g
Sinonimo 2-Quinoxalinol (7CI), 1,2-Dihydroquinoxalin-2-one, 2-Hydroxyquinoxaline, 2-Quinoxalinone, 2-Quinoxalone, 3-Quinoxalinone, NSC 13154, Quinoxaline-2-ol
InChI Formula InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11)
SMILES Oc1cnc2ccccc2n1
IUPAC Name quinoxalin-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Peso formulazione 146.048