Learn More
2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol-3-one, TRC
Codice prodotto. 30335998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335998 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30335998 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6933225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-
CAS 1020719-22-5
Formula molecolare C23 2H5 H24 N5 O2
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H29N5O2/c1-4-18(2)28-23(29)27(17-24-28)21-7-5-19(6-8-21)25-13-15-26(16-14-25)20-9-11-22(30-3)12-10-20/h5-12,17-18H,4,13-16H2,1-3H3/i1D3,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC)cc4
IUPAC Name 4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-yl)-1,2,4-triazol-3-one
Molecular Weight (g/mol) 412.54
Peso formulazione 412.2635