Learn More
2-(Styrylthio)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Styrylthio)acetic acid |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula lineare | C6H5CH=CHSCH2CO2H |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 194.25 |
| Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-(Styrylthio)acetic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.