Learn More
2-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt |
| Quantità | 250 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 207.9806 |