Learn More
2-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30427801
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427801 100 g -
30427800 250 g 250g
30414224 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30427801 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS689155100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1008-72-6
Formula molecolare C7H5NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 208.17
Sinonimo 2-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-2-sulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-o-sulfonic Acid Sodium Salt, o-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, o-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
IUPAC Name sodium;2-formylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Peso formulazione 207.9806