Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Sulfobenzoic acid cyclic anhydride |
| Nota nome | tech., 90% |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 116°C to 127°C |
| Colore | White to Beige |
| Punti di ebollizione | 184°C to 186°C (18.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |