Learn More
2-Sulfobenzoic acid hydrate, 98%
Codice prodotto. 11490987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490987 100 g 100g
11480987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23381.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123333-68-6 | C7H6O5S | 202.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123333-68-6
Formula molecolare C7H6O5S
Molecular Weight (g/mol) 202.18
Numero MDL MFCD00007479
InChI Key ZMPRRFPMMJQXPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-sulfobenzoic acid hydrate, benzoic acid, 2-sulfo-hydrate, acmc-20anmu, 2-sulphobenzoic acid hydrate, c7h6o5s.h2o, 2-sulfobenzoic acid, oxamethane, benzoic acid, 2-sulfo-, monohydrate
PubChem CID 24820382
IUPAC Name 2-sulfobenzoic acid;hydrate
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1S(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Sulfobenzoic acid hydrate
Punto di fusione ∼68°C to 72°C
Quantità 100 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2106852
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 202.19 (Anhydrous)
Percent Purity 98%