Learn More
2-Sulfobenzoic anhydride, 94%
Codice prodotto. 11430913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430913 500 g 500g
11410913 25 g 25g
11420913 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430913 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13314.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 81-08-3 | C7H4O4S | 184.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-08-3
Formula molecolare C7H4O4S
Molecular Weight (g/mol) 184.165
Numero MDL MFCD00005879
InChI Key NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-sulfobenzoic anhydride, 2-sulfobenzoic acid cyclic anhydride, sulfobenzoic anhydride, o-sulfobenzoic acid anhydride, 3h-2,1-benzoxathiol-3-one, 1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-one 1,1-dioxide, unii-0swh68iq5w, o-sulfobenzoic acid, cyclic anhydride, 2,1-benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide, 0swh68iq5w
PubChem CID 65729
IUPAC Name 1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OS2(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Sulfobenzoic anhydride
Punto di fusione ∼120°C
Punti di ebollizione 184°C to 186°C (18 mmHg)
Quantità 500 g
Beilstein 139893
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 184.17
Percent Purity 94%