Learn More
2-Sulfobenzoic Anhydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Sulfobenzoic Anhydride |
| CAS | 81-08-3 |
| Formula molecolare | C7H4O4S |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | o-Sulfobenzoic acid anhydride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H |
| SMILES | O=C1OS(=O)(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 184.17 |
| Peso formulazione | 183.983 |