Learn More
2-Sulfobenzoic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30413669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413669 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413669 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68918810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Sulfobenzoic Anhydride
CAS 81-08-3
Formula molecolare C7H4O4S
Quantità 10 g
Sinonimo o-Sulfobenzoic acid anhydride
InChI Formula InChI=1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
SMILES O=C1OS(=O)(=O)c2ccccc12
IUPAC Name 1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-one
Molecular Weight (g/mol) 184.17
Peso formulazione 183.983