Learn More
[2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amine, TRC
Codice prodotto. 30344686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30344686 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344686 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB41646350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amine
CAS 1008119-69-4
Formula molecolare C7H17NO
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H17NO/c1-7(2,3)9-6-5-8-4/h8H,5-6H2,1-4H3
SMILES CNCCOC(C)(C)C
IUPAC Name N-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]ethanamine
Molecular Weight (g/mol) 131.22
Peso formulazione 131.131