Learn More
[2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amine, TRC
Codice prodotto. 30337634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337634 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337634 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB416463100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amine
CAS 1008119-69-4
Formula molecolare C7H17NO
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H17NO/c1-7(2,3)9-6-5-8-4/h8H,5-6H2,1-4H3
SMILES CNCCOC(C)(C)C
IUPAC Name N-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]ethanamine
Molecular Weight (g/mol) 131.22
Peso formulazione 131.131