Learn More
2-(tert-Butoxycarbonylamino)phenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11946131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11946131
Marca: Thermo Scientific Acros 445340050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 146140-95-6 | C11H16BNO3 | 221.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 146140-95-6
Formula molecolare C11H16BNO3
Molecular Weight (g/mol) 221.06
Numero MDL MFCD01114645
InChI Key MXRAJVMTCAUABO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tert-butylcarbonylamino phenylboronic acid, 2-pivalamidophenyl boronic acid, 2-pivalamido phenylboronic acid, 2-pivaloylamino phenylboronic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino phenyl boronic acid, 2-pivaloylaminobenzene boronic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido phenylboronic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido benzeneboronic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino phenylboronic acid, boronic acid,b-2-2,2-dimethyl-1-oxopropyl amino phenyl
PubChem CID 4193502
IUPAC Name [2-(2,2-dimethylpropanoylamino)phenyl]boronic acid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(tert-Butoxycarbonylamino)phenylboronic acid
Punto di fusione 296.5°C to 297.5°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 221.06
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(tert-Butoxycarbonylamino)phenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.