Learn More
2-tert-Butyl-4-methylphenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10714791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714791 5 g Bottiglia in vetro 5g
10214470 100 g Bottiglia in vetro 100g
10569990 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10714791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107960050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2409-55-4 | C11H16O | 164.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2409-55-4
Formula molecolare C11H16O
Molecular Weight (g/mol) 164.25
Numero MDL MFCD00002381
InChI Key IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
PubChem CID 17004
IUPAC Name 2-tert-butyl-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50.0°C to 53.0°C
Colore Beige-Yellow to White
Punti di ebollizione 237.0°C
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC6H3(CH3)OH
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aceton, benzene, chloroform
Peso formulazione 164.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.