Learn More
2-tert-Butyl-4-methylphenol, 99%
Codice prodotto. 11445567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445567 100 g 100g
11455567 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23545.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2409-55-4 | C11H16O | 164.248 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2409-55-4
Formula molecolare C11H16O
Molecular Weight (g/mol) 164.248
Numero MDL MFCD00002381
InChI Key IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
PubChem CID 17004
IUPAC Name 2-tert-butyl-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Punto di fusione 49°C to 54°C
Punti di ebollizione 237°C
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN2430
Beilstein 1817645
Peso formulazione 164.25
Percent Purity 99%