Learn More
2-tert-Butylphenol, TRC
Codice prodotto. 30337793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337793 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337793 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB70137525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-tert.-Butylphenol
CAS 88-18-6
Formula molecolare C10 H14 O
Quantità 25 g
Sinonimo Phenol, o-tert-butyl- (8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 2-tert-Butyl-1-hydroxybenzene, 2-tert-Butylphenol, o-t-Butylphenol, o-tert-Butylphenol
InChI Formula InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7,11H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccccc1O
IUPAC Name 2-tert-butylphenol
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Peso formulazione 150.1045