Learn More
2-(tert-butylsulfonyl)-3-ethoxyacrylonitrile, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10739923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10739923 10 g 10g
10368322 1 g 1g
10600286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10739923 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01862EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175201-67-9
Formula molecolare C9H15NO3S
Molecular Weight (g/mol) 217.283
InChI Key UEZQDEIGENVNHG-FPLPWBNLSA-N
Sinonimo 2z-3-ethoxy-2-2-methylpropane-2-sulfonyl prop-2-enenitrile
PubChem CID 40455567
IUPAC Name (Z)-2-tert-butylsulfonyl-3-ethoxyprop-2-enenitrile
SMILES CCOC=C(C#N)S(=O)(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(tert-Butylsulfonyl)-3-ethoxyacrylonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 217.29
Percent Purity 97%