Learn More
2-Tetrahydrofuroic Acid, TRC
Codice prodotto. 30425472
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425472 5 g 5g
30417302 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30425472 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2936455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16874-33-2
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Sinonimo Tetrahydro-2-furancarboxylic Acid, Tetrahydro-2-furoic Acid, (R,S)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, (±)-Tetrahydro-2-furoic Acid, (±)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, 1,2,3,4-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, NSC 521564, Tetrahydro-2-furancarboxylic Acid
IUPAC Name oxolane-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Tetrahydrofuroic Acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
Peso formulazione 116.0473