Learn More
2-Tetrahydropyran-4-ylethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10792164
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10792164 1 g 1g
10472074 250 mg 250mg
10612315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10792164 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67409DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 4677-18-3
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00129068
InChI Key XZXZZACRGBBWTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanol, 2-oxan-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanol, 2-tetrahydropyran-4-ylethanol, 2-oxan-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl oxane, 4-hydroxyethyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-ethanol, tetrahydro, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanol
PubChem CID 17750944
SMILES OCCC1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Tetrahydropyran-4-ylethanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-(oxan-4-yl)ethanol
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 97%