Learn More
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10143764
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10143764
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC52214CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 898289-35-5
Formula molecolare C11H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 193.246
Numero MDL MFCD09025872
InChI Key CLGPZXHLRKSEDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 2-oxan-4-yloxy aniline, benzenamine,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzenamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-oxan-4-yl oxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxyaniline, 4-2-aminophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ;oxy ;aniline
PubChem CID 24229516
IUPAC Name 2-(oxan-4-yloxy)aniline
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 193.24
Percent Purity 95%