Learn More
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10482274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10482274 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10012454 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10482274 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC52201CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 898289-29-7
Formula molecolare C12H14O4
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Numero MDL MFCD09025869
InChI Key AVRDARROMNUMER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-oxan-4-yloxy benzoic acid, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 2-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
PubChem CID 21754839
IUPAC Name 2-(oxan-4-yloxy)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1OC1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 222.24
Percent Purity 97%