Learn More
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10757115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10757115 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10432314 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10757115 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC52216CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 898289-37-7
Formula molecolare C12H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.241
Numero MDL MFCD09025873
InChI Key SXNKDLAJDADKEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-oxan-4-yloxy benzonitrile, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzonitrile, 2-oxan-4-yl oxy benzonitrile, 2-4-tetrahydropyranyl oxy benzonitrile, benzonitrile,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 18525861
IUPAC Name 2-(oxan-4-yloxy)benzonitrile
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 97%