Learn More
2-Tetralone, 99%
Codice prodotto. 11304434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11304434 5 g 5g
11314434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11304434 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01053.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 530-93-8 | C10H10O | 146.189 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-93-8
Formula molecolare C10H10O
Molecular Weight (g/mol) 146.189
Numero MDL MFCD00001727
InChI Key KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tetralone, beta-tetralone, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenone, 3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .beta.-tetralone, tetralin-2-one, 3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-oxonaphthalene
PubChem CID 68266
IUPAC Name 3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Tetralone
Punto di fusione 18°C
Densità 1.106
Punti di ebollizione 240°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.56
Quantità 5 g
Beilstein 509386
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 99%