Learn More
2-Thenoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30450440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450440 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450440 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34350510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thenoic Acid
CAS 527-72-0
Formula molecolare C5H4O2S
Quantità 10 g
Sinonimo 2-Thiophenecarboxylic Acid, 2-Carboxythiophene, 2-Thiophenic Acid, NSC 2188, alpha-Thiophenecarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1cccs1
IUPAC Name thiophene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 128.15
Peso formulazione 127.9932