Learn More
2-Thiazolesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30450785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450785 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450785 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34422550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiazolesulfonyl Chloride
CAS 100481-09-2
Formula molecolare C3H2ClNO2S2
Quantità 50 mg
Sinonimo 1,3-Thiazole-2-sulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C3H2ClNO2S2/c4-9(6,7)3-5-1-2-8-3/h1-2H
SMILES ClS(=O)(=O)c1nccs1
IUPAC Name 1,3-thiazole-2-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 183.64
Peso formulazione 182.9215