Learn More
2-Thiazolylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 15495365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
ChemSeal™ bottles
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15495365 50 mL ChemSeal™ bottles 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15495365 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H58497.AD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 173382-28-0 | C3H3BrNSZn- | 230.408 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiazolylzinc bromide
CAS 173382-28-0
Colore Black to Yellow
Densità 0.992 g/mL
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Formula molecolare C3H3BrNSZn-
Numero MDL MFCD00671987
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo 2-thiazolylzinc bromide
InChI Key LTQFJEXGGNLQAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CSC=N1.[Zn].[Br-]
IUPAC Name 1,3-thiazole;zinc;bromide
Molecular Weight (g/mol) 230.408
PubChem CID 131668576
Peso formulazione 229.4
Forma fisica Liquid