Learn More
2-Thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10757485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10757485 1 g Amber Glass Bottle 1g
10205464 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10757485 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66504DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 921939-12-0
Formula molecolare C9H6N2OS
Molecular Weight (g/mol) 190.22
Numero MDL MFCD09817553
InChI Key DCIBDJAGZUQNKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiophen-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-2-thienyl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 24229730
IUPAC Name 2-thiophen-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 190.23
Percent Purity 97%