Learn More
2-Thiohydantoin, 98%
Codice prodotto. 15720809 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15720809 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15720809 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138761000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 503-87-7 | C3H4N2OS | 116.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 503-87-7
Formula molecolare C3H4N2OS
Molecular Weight (g/mol) 116.14
Numero MDL MFCD00005277
InChI Key UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
PubChem CID 1274030
IUPAC Name 2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
SMILES O=C1CNC(=S)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiohydantoin
Punto di fusione 229.0°C to 231.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 100 g
Beilstein 24,26
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly.
Peso formulazione 116.14
Percent Purity 98%