Learn More
2-Thiohydantoin, 98%
Codice prodotto. 10193251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10193251 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10193251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138760250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 503-87-7 | C3H4N2OS | 116.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiohydantoin
Nota nome 99%
CAS 503-87-7
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 229.0°C to 231.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H4N2OS
Numero MDL MFCD00005277
Quantità 25 g
Beilstein 24, 260
Sinonimo 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly.
InChI Key UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CNC(=S)N1
IUPAC Name 2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 116.14
PubChem CID 1274030
Peso formulazione 116.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder