Learn More
2-Thiohydantoin, TRC
Codice prodotto. 30455522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455522 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455522 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34449025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiohydantoin
CAS 503-87-7
Formula molecolare C3H4N2OS
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Thioxo-4-imidazolidinone, 2-Thio-hydantoin, 4-Oxo-2-thioxoimidazolidine, Imidazolidin-4-one-2-thione, NSC 11772, Thiohydantoin
InChI Formula InChI=1S/C3H4N2OS/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
SMILES O=C1CNC(=S)N1
IUPAC Name 2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 116.14
Peso formulazione 116.0044