Learn More
2-Thiohydantoin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Thiohydantoin |
| CAS | 503-87-7 |
| Formula molecolare | C3H4N2OS |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-Thioxo-4-imidazolidinone, 2-Thio-hydantoin, 4-Oxo-2-thioxoimidazolidine, Imidazolidin-4-one-2-thione, NSC 11772, Thiohydantoin |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4N2OS/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7) |
| SMILES | O=C1CNC(=S)N1 |
| IUPAC Name | 2-sulfanylideneimidazolidin-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.14 |
| Peso formulazione | 116.0044 |