Learn More
2-Thiomorpholinoisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10062254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10062254 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10594764 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10062254 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50504CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 898289-24-2
Formula molecolare C10H12N2OS
Molecular Weight (g/mol) 208.28
Numero MDL MFCD09702361
InChI Key XESFZSHCANCGBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiomorpholinoisonicotinaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-thiomorpholinyl, 2-thiomorpholin-4-yl isonicotinaldehyde, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229507
IUPAC Name 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiomorpholinoisonicotinaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 208.28
Percent Purity 97%