Learn More
2-Thiomorpholinoisonicotinonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10327444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10327444 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10327444 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50516DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 884507-30-6
Formula molecolare C10H11N3S
Molecular Weight (g/mol) 205.28
Numero MDL MFCD09025862
InChI Key MZIANIKUVGCEPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiomorpholinoisonicotinonitrile, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-4-thiomorpholinyl, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbonitrile
PubChem CID 18525850
IUPAC Name 2-(thiomorpholin-4-yl)pyridine-4-carbonitrile
SMILES N#CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiomorpholinoisonicotinonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 205.28
Percent Purity 97%