Learn More
(2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10752514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10752514 250 mg 250mg
10693055 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10752514 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50513CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 886851-35-0
Formula molecolare C10H15N3S
Molecular Weight (g/mol) 209.311
Numero MDL MFCD09025861
InChI Key FFHDQWVSXSKWLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, 1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methylamine
PubChem CID 18525849
IUPAC Name (2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamine
SMILES C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 209.32
Percent Purity 97%