Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Thiophenecarbonitrile |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1700g/mL |
| Punti di ebollizione | 192°C |
| Punto d'infiammabilità | 53°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Show More |