Learn More
2-Thiophenecarboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 13488358 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
25mL
Codice prodotto. 13488358
Marca: Thermo Scientific Acros 138830010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-03-3 | C5H4OS | 112.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-03-3
Formula molecolare C5H4OS
Molecular Weight (g/mol) 112.15
Numero MDL MFCD00005429
InChI Key CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thenaldehyde, thiophene-2-aldehyde, 2-formylthiophene, 2-thienylaldehyde, 2-thiophenealdehyde, thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thienylcarboxaldehyde, 2-thienaldehyde, alpha-formylthiophene
PubChem CID 7364
ChEBI CHEBI:87301
IUPAC Name thiophene-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiophenecarboxaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5890 to 1.5920
Quantità 1 L
Beilstein 17,285
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Peso formulazione 112.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Thiophenecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.