Learn More
2-Thiophenecarboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS | 98-03-3 |
| Formula molecolare | C5 H4 O S |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Thiophene-2-carbaldehyde, Pyrantel Embonate Imp. C (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H |
| SMILES | O=Cc1cccs1 |
| IUPAC Name | thiophene-2-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.15 |
| Peso formulazione | 111.9983 |