Learn More
2-Thiophenecarboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 11976801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11976801 500 g 500g
10691253 5 g 5g
10187613 25 g 25g
10113430 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11976801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138845000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 527-72-0 | C5H4O2S | 128.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-72-0
Formula molecolare C5H4O2S
Molecular Weight (g/mol) 128.15
Numero MDL MFCD00005437
InChI Key QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 10700
ChEBI CHEBI:71241
IUPAC Name thiophene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiophenecarboxylic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126.0°C to 130.0°C
Punti di ebollizione 260.0°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Quantità 500 g
Beilstein 18,289
Indice di Merck 15,9507
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, moderately soluble in chcl3, slightly soluble in petroleum ether
Peso formulazione 128.15
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Thiophenecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.