Learn More
2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, 97%
Codice prodotto. 10645572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10645572 25 g Bottiglia in vetro 25g
10406960 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10645572 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138850250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2361-27-5 | C5H6N2OS | 142.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2361-27-5
Formula molecolare C5H6N2OS
Molecular Weight (g/mol) 142.18
Numero MDL MFCD00005435
InChI Key SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thenoylhydrazine, 2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazide, thiophene-2-carboxylic hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazonic acid, 2-thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-thiophene carboxylic hydrazide
PubChem CID 73098
IUPAC Name thiophene-2-carbohydrazide
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 136.0°C to 139.0°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 18, 291
Peso formulazione 142.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.