Learn More
2-Thiopheneethanol Tosylate, TRC
Codice prodotto. 30457340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457340 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457340 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT344860500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiopheneethanol Tosylate
CAS 40412-06-4
Formula molecolare C13 H14 O3 S2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-Thiopheneethanol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), 2-(2-Thienyl)ethyl Toluene-p-sulfonate, 2-(2-Thienyl)ethyl Tosylate, 2-(2-Thiophene)ethanol Tosylate, 2-(Thien-2-yl)ethyl 4-Methylbenzenesulfonate, 2-Thiophene Ethanol Tosylate, 2-Thiopheneethanol p-Toluenesulfonate
InChI Formula InChI=1S/C13H14O3S2/c1-11-4-6-13(7-5-11)18(14,15)16-9-8-12-3-2-10-17-12/h2-7,10H,8-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCc2cccs2
IUPAC Name 2-thiophen-2-ylethyl 4-methylbenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 282.38
Peso formulazione 282.0384