Learn More
2-Thiophenemethylamine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10328680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10328680 25 g Bottiglia in vetro 25g
10216360 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10328680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205570250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 27757-85-3 | Molecular Formula: C5H7NS | Molecular Weight: 113.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27757-85-3
Formula molecolare C5H7NS
Molecular Weight (g/mol) 113.18
Numero MDL MFCD00005460
InChI Key FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 34005
IUPAC Name thiophen-2-ylmethanamine
SMILES C1=CSC(=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiophenemethylamine
Nota nome 90-96%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 95.0°C to 99.0°C (28.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5650 to 1.5680
Quantità 25 g
Beilstein 18, IV, 7096
Gravità specifica 1.1
Peso formulazione 113.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Thiophenemethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.