Learn More
2-Thiouracil, LoGiCal
Codice prodotto. 30459207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459207 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459207 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR3270.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thiouracil
CAS 141-90-2
Nomi componenti o analita 2-Thiouracil
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H4 N2 O S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil
InChI Formula InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Tipo di soluzione Neat
SMILES O=C1NC(=S)NC=C1
IUPAC Name 2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 128.15
Quantità 10 mg
Peso formulazione 128.0044 g/mol