Learn More
2-Thiouracil, Mikromol™
Descrizione
2-Thiouracil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Thiouracil |
| CAS | 141-90-2 |
| Nomi componenti o analita | 2-Thiouracil |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H4 N2 O S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8) |
| SMILES | O=C1NC(=S)NC=C1 |
| IUPAC Name | 2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one |
| Vedi altri risultati |