Learn More
2-Thiouracil, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Thiouracil |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8) |
| Peso formulazione | 128.0044 |
| Percent Purity | >95% |