Learn More
2-Thymyloxyethanol, TRC
Codice prodotto. 30457055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457055 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457055 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT350360250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thymyloxyethanol
CAS 55129-21-0
Formula molecolare C12H18O2
Quantità 250 mg
Sinonimo Multiflorol, 2-[5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]ethanol
InChI Formula InChI=1S/C12H18O2/c1-9(2)11-5-4-10(3)8-12(11)14-7-6-13/h4-5,8-9,13H,6-7H2,1-3H3
SMILES OCCOC1=CC(C)=CC=C1C(C)C
IUPAC Name 2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 194.27
Peso formulazione 194.13